Mikrotiterplatten-Washer, AquaMax®
Lieferant: Molecular Devices
AQUAMAX2KBUNDL AQUAMAX4KBUNDL
735-0382EA 0 CHF
735-0382 735-0383
Mikrotiterplatten-Washer, AquaMax®
Mikrotiterplatten-Washer
AquaMax® Mikrotiterplatten-Washer können mit austauschbaren Köpfen für 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten-Waschanwendungen, einschließlich Platten- oder Zellwäsche, vom Anwender konfiguriert werden.
  • Waschköpfe lassen sich mittels des innovativen Kopfarretierungsmechanismus innerhalb von 30 Sekunden ohne Werkzeuge austauschen
  • Alle Ersatzköpfe werden von der Washer-Basis erkannt, keine Neukalibrierung erforderlich
  • Gleichzeitig werden die Vertiefungen ohne Plattenindizierung oder Quadrantenbearbeitung gewaschen
  • Komplett programmierbar über die Touchscreen-Bedienoberfläche
  • Keine externen Pumpen oder Computer
  • Umfassende, automatische Reinigungsvorrichtungen
  • Roboterfreundliches Design
AquaMax® Washer haben mehrere wichtige automatische Wartungsprotokolle, da die fehlende ordentliche Wartung der vornehmliche Grund für Ausfälle bei Washern ist. One-Touch AutoClean (automatische Reinigung auf Knopfdruck) spült das System komplett mit dem Sterilisationsmittel AquaMax®; der Ansaug- und Dispensierkanal wird dann mit Wasser gespült und mit Luft getrocknet, um Kontaminationen zu vermeiden. Auto-shutdown (automatische Abschaltfunktion) kann vom Anwender eingestellt werden und spült den AquaMax® Washer automatisch und reinigt ihn mit Luft, was am Ende der Charge Flexibilität garantiert.
Lieferumfang: AquaMax® Washer ist in zwei Konfigurationen erhältlich. Der AquaMax® 2000 hat zwei Einlässe für Flüssigkeiten; der AquaMax® 4000 hat vier Einlässe für Flüssigkeiten und weitere programmierbare Funktionen. Beide Systeme haben denselben Onboard-Touchscreen Computer für sämtliche Programmierungen, Operationen und Wartung des Systems. Kein externer Computer erforderlich.