ELISA Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, VersaMax™
Lieferant: Molecular Devices
735-0348EA 0 CHF
735-0354 735-0348
ELISA Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, VersaMax™
Mikrotiterplatten-Photometer
Der Mikrotiterplatten-Reader VersaMax™ ELISA ermöglicht die Auswahl von bis zu zwei Wellenlängen gleichzeitig für die Absorptionsdetektion im sichtbaren Wellenlängenbereich (340 bis 850 nm). Enge Bandbreiten bieten erhöhte Genauigkeit und verbesserte Peak-Auflösung.
  • Bis zu 2 Wellenlängen im Endpunkt- oder Kinetikmodus für 96-Well-Platten können abgelesen werden
  • Können temperaturempfindliche Reaktionen mit einer konstanten Temperaturregelung von 4 °C über Umgebungstemperatur bis 45 °C überwachen
  • Mit der Automix-Funktion, die sich von den Anwendern programmieren lässt, können Sie Proben in den Vertiefungen der Mikrotiterplatten gründlich vermischen
  • Daten können mittels der SoftMax® Pro Software analysiert werden
  • Reibungslose Automatisierung mit dem StakMax® Mikrotiterplatten-Handlingsystem (separat erhältlich)
Ein patentiertes Mehrkanal-Optik-Design ahmt ein Doppelstrahl-Spektralphotometer nach, misst jede Probe direkt auf der Platte und eliminiert Fehler aufgrund von Schwankungen der Lichtleistung zwischen optischen Fasern anderer Instrumente für zuverlässigere Berichte. Das 8-Kanalsystem bietet hohe Präzision und Geschwindigkeit beim Auswerten von 96-Well-Mikrotiterplatten für Messungen einzelner Endpunkte und im Laufe der Zeit erfasster kinetischer Assay-Daten.
Lieferumfang: Wird mit Datenerfassungs- und Datenanalyse-Software SoftMax® Pro geliefert.