Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® M Serie
Lieferant: Molecular Devices
M2 M2E M3 M4 M5 M5E
MLDVM2EA 0 CHF
MLDVM2 MLDVM2E 736-0910 MLDVM4 MLDVM5 MLDVM5E
Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® M Serie
Mikrotiterplatten-Photometer
Alle multimodalen Mikrotiterplatten-Reader der SpectraMax® M Serie messen standardgemäß UV- und sichtbare Absorption und Fluoreszenzintensität auf Mikrotiterplatten und Küvetten. Die SpectraMax® M2 und M2e Reader bieten zwei Detektormodi auf einer Plattform und bieten die zusätzliche Funktionalität der unten gemessenen Fluoreszenz für zellbasierte Assays (M2e). Die SpectraMax® M3, M4, M5 und M5e Reader bieten eine modulare, aufrüstbare Mikrotiterplatten-Reader-Plattform mit dualem Monochromator mit einer großen Bandbreite an leistungsstarken multimodalen Funktionen, die ideal für LifeMore Product Information