Saurer Reiniger und Neutralisationsmittel deconex® 26 MINERALACID
Lieferant: Borer Chemie
502200.00-KK5R 502200.00-K10R 502200.00-F10R
148-5261EA 93.9 CHF
148-5261 148-5262 DECO502200.00-F10R
Saurer Reiniger und Neutralisationsmittel deconex® 26 MINERALACID
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, saures Reinigungskonzentrat und Neutralisationsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Neutralisiert verschleppte Alkalireste
  • Verkürzt die Spülphasen deutlich und senkt den Verbrauch von Spülwasser
  • Mit allen alkalischen deconex® Reinigungsprodukten kombinierbar
  • Auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Rückstände verwendbar
  • Löst Kalkablagerungen in Spülmaschinen
  • Auch zum Einsatz in Labors der