Tiegel, Nickel
Lieferant: Thermo Scientific
35883.KT 35889.KT 35904.KT 35906.KT 35925.KT 35927.KT 35946.KT 35948.KT 35952.KT 35967.KT 35991.KT 36040.KT 36053.KT 36071.KT 36088.KT 36098.KT
35883.KTEA 64.7 CHF
35883.KT 35889.KT 35904.KT 35906.KT 35925.KT 35927.KT 35946.KT 35948.KT 35952.KT 35967.KT 35991.KT 36040.KT 36053.KT 36071.KT 36088.KT 36098.KT
Tiegel, Nickel
Tiegel
Diese Tiegel bestehen aus Nickel. In hoher Form, niedriger Form und mit geraden Wänden erhältlich.
  • Widersteht Phosphorsäure
  • Höchste Beständigkeit gegen korrosive Effekte der stärksten Alkalien
Tiegel aus Nickel bieten hohen Widerstand beim Verdünnen von Alkalien. In manchen Fällen sind Nickeltiegel dem Zirkonium vorzuziehen: zum Beispiel bei Natriumperoxidschmelzen, bei denen Zirkonium selbst bestimmt werden soll; sowie Niobium (Niob)-Analyse, Tantal oder niedrigen Phosphorgehalt.