Heißversiegelungsgeräte, Eppendorf HeatSealer S100/S200
Lieferant: EPPENDORF
5391000.001 5391000.036 5392000.005 5392000.030
EPPE5391000.001EA 3330 CHF
EPPE5391000.001 EPPE5391000.036 EPPE5392000.005 EPPE5392000.030
Heißversiegelungsgeräte, Eppendorf HeatSealer S100/S200
Heißversiegelungsgeräte Heißversiegelungsgeräte für Mikrotiterplatten
Die HeatSealer-Reihe von Eppendorf bietet zuverlässige und effektive Versiegelung einer Vielzahl von Platten. Bei der Arbeit mit Platten ist eine vorhersagbare, reproduzierbare Assayleistung nur mit einer dichten, reproduzierbaren Versiegelung möglich. Jedes Labor arbeitet mit unterschiedlichen Platten. Der HeatSealer arbeitet mit den häufigsten Formaten: von großen Deepwell-Platten bis hin zu PCR-Platten mit niedrigem Profil. Spezielle Adaptersets für so gut wie jedes Plattenformat sind erhältlich.
  • Hermetische Versiegelung von Multiwell-Platten
  • Minimiert Verdunstung bei PCR und reduziert die Kreuzkontamination
  • Versiegelt Platten mit 96 oder 384 Vertiefungen
  • Integrierter Thermostat schützt vor Überhitzung
  • Verbesserte Mechanik für leichtere Versiegelung
Lieferumfang: Enthält PCR-Plattenadapter. Weitere Plattenadapter sind separat erhältlich.