2-Pyrimidincarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
455830010 455830050
ACRO455830010EA 64.4 CHF
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidincarbonsäure 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Melting Pt: 190…195 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00856161
CAS-Nummer: 31519-62-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %