Cefotaxim Natriumsalz 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
454950010
454950050
454950250
ACRO454950010EA
0
CHF
ACRO454950010
ACRO454950050
ACRO454950250
Cefotaxim Natriumsalz 95%
Cefotaxime sodium salt
Formel:
C₁₆H₁₇N₅O₇S₂ MW: 477.44 g/mol Melting Pt: 201…210 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00079073 CAS-Nummer: 64485-93-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤3.0 % (105°C, 8 hrs) |
HPLC | ≥94 % |
pH | 4.5 to 6.5 |
Specific optical rotation | +58° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |