3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 73.4 CHF
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Siedepunkt: 193 °C
Melting Pt: 10.5…12 °C
Dichte: 1.331 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093622
CAS-Nummer: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %