Decamethylcyclopentasiloxan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
454580500
454582500
ACRO454580500EA
37.4
CHF
ACRO454580500
ACRO454582500
Decamethylcyclopentasiloxan 97%
Decamethylcyclopentasiloxan
Formel:
C₁₀H₃₀O₅Si₅ MW: 370.77 g/mol Siedepunkt: 101 °C (20 mmHg) Melting Pt: -44 Dichte: 0.959 g/cm³ Flash-Pt: 76 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046966 CAS-Nummer: 541-02-6 Merck Index: 12,02905 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |