5-Thiazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
454540010
454540050
ACRO454540010EA
151
CHF
ACRO454540010
ACRO454540050
5-Thiazolcarbonsäure 98%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₂S MW: 129,1371 g/mol Melting Pt: 208…210 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03428539 CAS-Nummer: 14527-41-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |