Cobalt(II)hydroxid 95%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
453892500 453890010
ACRO453892500EA 102 CHF
ACRO453892500 ACRO453890010
Cobalt(II)hydroxid 95%, rein
Cobalt(II)hydroxid
Formel: H₂CoO₂
Dichte: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016015
CAS-Nummer: 21041-93-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %