6-Chlor-m-anisidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
453780050 453780250
ACRO453780050EA 62.5 CHF
ACRO453780050 ACRO453780250
6-Chlor-m-anisidin 98%
6-Chlor-m-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Siedepunkt: 135…137 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 23…27 °C
Dichte: 1,261 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047830
CAS-Nummer: 2401-24-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %