2-(Chlormethyl)benzoxazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 131 CHF
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chlormethyl)benzoxazol 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (.1 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664964
CAS-Nummer: 41014-43-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %