2,4-Dibrompyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
453700010 453700050
ACRO453700010EA 60.5 CHF
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibrompyridin 97%
2,4-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Melting Pt: 36…38,5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01859720
CAS-Nummer: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %