Trifluridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Trifluridine, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Trifluoromethyldeoxyuridine, 5-Trifluorothymidine
452910010 452912500
ACRO452910010EA 533 CHF
ACRO452910010 ACRO452912500
Trifluridin 98%
Trifluorothymidine
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
MW: 296,2 g/mol
Melting Pt: 190…193 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006534
CAS-Nummer: 70-00-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %