Methylarachidat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
452820010 452820050 452820250
ACRO452820010EA 66.8 CHF
ACRO452820010 ACRO452820050 ACRO452820250
Methylarachidat 99%
Methylarachidat
Formel: C₂₁H₄₂O₂
Siedepunkt: 215…216 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 45…48 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009014
CAS-Nummer: 1120-28-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %