5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
451560010 451560100
ACRO451560010EA 146 CHF
ACRO451560010 ACRO451560100
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉ClN₂
MW: 144,61 g/mol
Melting Pt: 65…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368502
CAS-Nummer: 852227-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥96.0 %