2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
451520010 451520050
ACRO451520010EA 221 CHF
ACRO451520010 ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester 90%
2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09879905
CAS-Nummer: 864776-02-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %