2-Amino-5-methoxybenzonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
451340010
451340050
ACRO451340010EA
108
CHF
ACRO451340010
ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitril 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05149280 CAS-Nummer: 23842-82-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 45 °C |
GC | ≥94.0 % |