Natriumhydroxid, Mikroperlen, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Caustic soda
451130050
451130250
ACRO451130050EA
57.3
CHF
ACRO451130050
ACRO451130250
Natriumhydroxid, Mikroperlen, reinst
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg) Melting Pt: 318 °C Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 UN: 1823 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Pearls |
Particle size | 20 to 40 mesh |
Titration with HCl | ≤2.5 % (Na2CO3) |