3,4-Dimethylthiophen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
450950010 450950050
ACRO450950010EA 141 CHF
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophen 97%
3,4-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
MW: 112.1900 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (760 mmHg)
Flash-Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01764731
CAS-Nummer: 632-15-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %