2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl Maltol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
450800250 450801000
ACRO450800250EA 30.3 CHF
ACRO450800250 ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 289…290 °C
Melting Pt: 89…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059795
CAS-Nummer: 4940-11-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %