2-Amino-4-chlorbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 59.8 CHF
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-chlorbenzonitril 99%
2-Amino-4-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Melting Pt: 159…162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035927
CAS-Nummer: 38487-86-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %