Calciumcarbonat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Marble
450680010 450680050 450680250
ACRO450680010EA 27.8 CHF
ACRO450680010 ACRO450680050 ACRO450680250
Calciumcarbonat 99%, reinst
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Melting Pt: 825 °C (dec.)
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)