Ammoniumbromid 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 65.9 CHF
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Ammoniumbromid 98%, reinst
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
MW: 97,94 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 452 °C (subl.)
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011419
CAS-Nummer: 12124-97-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)