Kaliumhydrogencarbonat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassium bicarbonate
450640010
450640050
450640250
ACRO450640010EA
50.4
CHF
ACRO450640010
ACRO450640050
ACRO450640250
Kaliumhydrogencarbonat, reinst
Kaliumhydrogencarbonat
Formel:
KHCO₃ Melting Pt: 292 °C Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS-Nummer: 298-14-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |