1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-DiethylendioxidGlycolethyletherp-Dioxan1,4-Dioxacyclohexan
450171000.EA 78 CHF
450171000.
1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)