Perfluorokerosene 50% in PFK, niedrig siedend, hoch kochend für Massenspektrometrie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO450130010EA 415 CHF
ACRO450130010
Perfluorokerosene 50% in PFK, niedrig siedend, hoch kochend für Massenspektrometrie
Perfluorokerosene
Siedepunkt: 180 °C
Dichte: 1,89 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132835
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Suitability (for mass analysis) Passes test