2-Fluor-5-formylpyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010 449850050 449850250
ACRO449850010EA 59.7 CHF
ACRO449850010 ACRO449850050 ACRO449850250
2-Fluor-5-formylpyridin 95%
2-Fluor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064049
CAS-Nummer: 677728-92-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %