4-Phenyl-1-butin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
449770050 449770250
ACRO449770050EA 113 CHF
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butin 97%
4-Phenyl-1-butin
Formel: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 190 °C
Dichte: 0.926 g/cm³
Flash-Pt: 66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041667
CAS-Nummer: 16520-62-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %