Natriumhydroxid 98%, Schuppen, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
450580025
450580100
450580250
ACRO450580025EA
60.5
CHF
ACRO450580025
ACRO450580100
ACRO450580250
Natriumhydroxid 98%, Schuppen, rein
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg) Melting Pt: 318 °C Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 UN: 1823 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Flakes |
Titration with HCl | ≥97.5 % |