5-Acetylvaleric acid 90+%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
449530050
449530250
449531000
ACRO449530050EA
52.6
CHF
ACRO449530050
ACRO449530250
ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, technische Qualität
5-Acetylvaleric acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Siedepunkt: 138…140 °C (1.5 mmHg) Melting Pt: 35…37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051479 CAS-Nummer: 3128-07-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥90.0 % |