6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., USP
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: L(+)-Ascorbylpalmitat6-palmitoyl-L-ascorbic acid
ACRO449481000EA 243 CHF
ACRO449481000 ACRO449480250
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., USP
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Formel: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Melting Pt: 111…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005377
CAS-Nummer: 137-66-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 117 °C
Titration Iodimetric 98.0 to 100.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (60 °C, 5 Hrs) (vacuum)
Heavy metals ≤10 ppm
Appearance of solution Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +21° to +24° (20 °C, 589 nm) (c=10, methanol)