Furosemid 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
448970010
448970050
ACRO448970010EA
45.5
CHF
ACRO448970010
ACRO448970050
Furosemid 97+%
Furosemide
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₅S MW: 330,74 g/mol Melting Pt: 218…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010549 CAS-Nummer: 54-31-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |