4-Brom-2,6-dinitrotoluol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
448860010
448860050
ACRO448860010EA
109
CHF
ACRO448860010
ACRO448860050
4-Brom-2,6-dinitrotoluol 97%
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Formel:
C₇H₅BrN₂O₄ MW: 261,03 g/mol Melting Pt: 86…88 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07357280 CAS-Nummer: 95192-64-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |