3-Amino-4-iodpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
448840010 448840050
ACRO448840010EA 151 CHF
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodpyridin 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
MW: 220.01 g/mol
Melting Pt: 65…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971334
CAS-Nummer: 105752-11-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %