4,4-Dimethylcyclohexanon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
448810010 448810050
ACRO448810010EA 94.8 CHF
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanon 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 41…43 °C
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234965
CAS-Nummer: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %