2,6-Dimethoxyanilin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
448790010 448790050
ACRO448790010EA 104 CHF
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyanilin 96%
2,6-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Melting Pt: 76…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053934
CAS-Nummer: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %