Ethyl azidoacetate 25% in Toluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-ethoxy-2-oxoethyl)imino-iminoammonium, Ethyl 2-(1H-triazirin-1-yl)acetate, Acetic acid, 2-azido-, ethyl ester
448780050 448780250
ACRO448780050EA 48.8 CHF
ACRO448780050 ACRO448780250
Ethyl azidoacetate 25% in Toluol
Ethyl azidoacetate
Formel: C₄H₇N₃O₂
MW: 129,12 g/mol
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190177
CAS-Nummer: 637-81-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
NMR ≥24 %