2-Fluor-4-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 154 CHF
ACRO448730010 ACRO448730050
2-Fluor-4-pyridinboronsäure 98%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Melting Pt: 212 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112534
CAS-Nummer: 401815-98-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %