Natriumborhydrid 99%, Granulat, VenPure™ SF, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 876 CHF
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
Natriumborhydrid 99%, Granulat, VenPure™ SF, rein
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Melting Pt: 360 °C (dec.)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)