Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
448461000 448468000
448461000.EA 95.4 CHF
448461000. 448468000.
Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Potassium trimethylsilanolate
Formel: C₃H₉KOSi
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013421
CAS-Nummer: 10519-96-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to straw yellow Solution
Titration with HClO4 1.9 to 2.2 M