Kieselgel Feuchtigkeits-Indikatorkarten cobaltfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
448430100 448430250
ACRO448430100EA 48.3 CHF
ACRO448430100 ACRO448430250
Kieselgel Feuchtigkeits-Indikatorkarten cobaltfrei
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability Passes test