Diethylether, extra trocken 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
448421000.EA 51.8 CHF
448421000.
Diethylether, extra trocken 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Diethylether
Package of 4x25ML bottles
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –116 °C
Dichte: 0,714 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Stabilizer 1.5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)