Acetonitril, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
448391000.EA 78.4 CHF
448391000.
Acetonitril, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Acetonitril
Package of 4x 25 ml bottles
Formel: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0,781 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
UN: 1648
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %