N,N-Dimethylformamid, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: AmeisensäuredimethylamidN,N-DimethylmethansäureamidDMF
448381000.EA 77.6 CHF
448381000.
N,N-Dimethylformamid, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
N,N-Dimethylformamid
Package of 4x25ML bottles
Formel: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0,945 g/cm³
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
UN: 2265
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %