Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: MethylenchloridChlormethylen
448371000.EA 62 CHF
448371000.
Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Dichlormethan
package of 4x25ML bottles
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1,325 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered