Tetrahydrofuran, extra trocken 99.85% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
448361000.EA 67.5 CHF
448361000.
Tetrahydrofuran, extra trocken 99.85% stabilisiert, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
package of 4x25ML bottles
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –108,4 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)