di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
448140010 448140050 448140250
ACRO448140010EA 57.9 CHF
ACRO448140010 ACRO448140050 ACRO448140250
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei 98+%, reinst
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Melting Pt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Loss on drying ≤5 % (130°C)
pH 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm